Boîtes de culture pour fécondation in vitro, Falcon®
Fournisseur: Corning
353652
734-0068EA 452.24 EUR InStock
734-0068
Boîtes de culture pour fécondation in vitro, Falcon®
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS, stériles, avec couvercle. Consommables en plastique pré-testés et certifiés pour la fécondation in vitro (FIV), conçus pour offrir régularité et facilité d'utilisation. Ces boîtes de Pétri possèdent des surfaces transparentes parfaitement plates pour optimiser la manipulation et l'observation des ovules et des embryons. Les couvercles sont conçus pour une manipulation aseptique et une aération régulière afin de préserver l'humidification.
  • Certifiés non embryotoxiques, non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Surface traitée pour une culture cellulaire, hydrophile et reproductible
  • Stérilisation aux rayons gamma
  • Emballage pelable de qualité médicale
  • Sachets refermables
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Informations de commande: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité