Boîtes de Pétri à revêtement poly-D-lysine et laminine Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
354455
734-0140EA 296.93 EUR InStock
734-0140
Boîtes de Pétri à revêtement poly-D-lysine et laminine Corning® BioCoat™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
En PS recouvert d'une couche uniforme de poly-D-lysine et de laminine. Améliore la différenciation et la fixation des cellules neuronales dans le cadre de nombreuses applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité