Fibrillar collagen cell culture inserts, Corning® BioCoat®
Fournisseur: Corning
354474
734-0154EA 631.16 EUR InStock
734-0154
Fibrillar collagen cell culture inserts, Corning® BioCoat®
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
  • Storage: 2 to 8 °C
  • Shelf life: >= 3 months from date of shipment
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité