Cell culture dishes, poly-D-lysine, Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
354550
734-0201EA 117.98 EUR InStock
734-0201
Cell culture dishes, poly-D-lysine, Corning® BioCoat™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
TC-treated gridded culture dishes.
Corning® BioCoat™ products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité