Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Fournisseur: Corning
353137
734-0389EA 646.08 EUR InStock
734-0389
Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Bioréacteurs
CELLine™ 1000, système de culture cellulaire à membrane à usage unique, garantit des densités cellulaires élevées ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation pour l'expression de protéines recombinantes et la production d'anticorps monoclonaux à haut rendement.
  • Le système CELLine™ permet d'obtenir des concentrations d'anticorps comparables à celles de l'ascite, un flacon CELLine™ pouvant produire autant d'anticorps que 12 souris
  • Les volumes à récolter garantissent des concentrations d'anticorps 50 à 100 fois supérieures à celles des flacons BD Falcon™ Roller et des flacons de culture tissulaire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité