Boîtes de Petri, colorées, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
101VBLUE 101VRED
734-0458EA 345 EUR InStock
734-0458 734-0459
Boîtes de Petri, colorées, Sterilin®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En PS, avec couvercle. Boîtes de Petri avec code couleur particulièrement bien adaptées pour l'identification de groupe de travail dans les laboratoires d'enseignement.
  • Aids ease of identification
  • Aseptically manufactured under cleanroom conditions (class 7 ISO14644) to exclude microbiological contamination
  • Produced and tested in accordance with the BS611 part 2 standard
  • Manufactured using cadmium free non cytotoxic colourants
Aseptically manufactured, In vitro use only. Perform non standard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ special Petri dishes. minimum order quantities apply. Not available in America.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité