Inserts de culture cellulaire à revêtement fibronectine Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Fournisseur: Corning
354597
734-1053EA 625 EUR InStock
734-1053
Inserts de culture cellulaire à revêtement fibronectine Corning® BioCoat™ FluoroBlok™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
  • Convenient, individual inserts packaged in a one-piece, automation friendly 24-multiwell format
  • Combined benefits of Falcon® inserts coated with HFN for enhanced cell attachment and growth
  • Individual inserts contain a 3,0 µm pore size clear PET membrane
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité