HTS Caco-2 assay system, PET membrane, BioCoat™, Corning
Fournisseur: Corning
354802
734-1078EA 1790.09 EUR InStock
734-1078
HTS Caco-2 assay system, PET membrane, BioCoat™, Corning
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 assay system, PET membrane contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat fibrillar collagen 24-well insert system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité