Corning® rat collagen I (from tail tendon)
Fournisseur: Corning
354249
734-1085EA 258.66 EUR InStock
734-1085
Corning® rat collagen I (from tail tendon)
Protéines et Peptides
Présent dans la plupart des tissus et organes, le collagène I est particulièrement abondant dans le derme, les tendons et les os. Il est fréquemment utilisé comme fine pellicule dans les cultures cellulaires et tissulaires pour améliorer la fixation et la prolifération des cellules. Appliqué comme gel, il peut servir à promouvoir l'expression de multiples morphologies et de fonctions spécifiques aux cellules. Le collagène I est souvent utilisé dans la culture des cellules endothéliales, des hépatocytes, des cellules musculaires et de divers autres types de cellules. La formulation HC du collagène I de queue de rat sert dans les applications tridimensionnelles nécessitant une matrice de gel 3D solide (instructions fournies avec le produit).
Contrôle qualité: Toutes les préparations subissent un contrôle qualité par SDS-PAGE et sont testées pour démontrer l'absence de bactéries, champignons et mycoplasmes. L'échantillon source pour le collagène I humain est testé pour l'antigène de l'hépatite B et l'anticorps du VIH-1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité