Milieu de culture de cellules endothéliales Corning® BioCoat™
Fournisseur: Corning
355057
734-1086EA 693.55 EUR InStock
734-1086
Milieu de culture de cellules endothéliales Corning® BioCoat™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Corning® BioCoat™ Intestinal Epithelium Differentiation Environment is an integrated system designed to create in vitro intestinal models.
Information de livraison: Kit comprises Corning® BioCoat™ fibrillar collagen cell culture inserts (24 inserts, one µm pore size in two 24-well plates), intestinal epithelium seeding basal medium (100 ml), intestinal epithelium differentiation medium (400 ml), and MITO+ serum extender (0,5 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité