Système de culture à rouleaux pour mini-flacons pour paillasse, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W348923-C
734-1164EA 2570 EUR InStock
734-1164
Système de culture à rouleaux pour mini-flacons pour paillasse, Wheaton®
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Le système de culture à roller pour petits flacons est conçu pour les mélanges et les agitations à petite échelle. Il permet des applications pour les flacons à sérum de 30 ml ou plus, les flacons pour milieux de 100 - 125 ml ou les tubes de culture de 38×200 mm pour la croissance et l'observation d'embryons de poulet ou de rat. Sa taille compacte le rend idéal pour les laboratoires avec un espace limité et pour une utilisation dans des incubateurs standard et des chambres froides. Chaque unité à un plateau peut accueillir au minimum quatre flacons.
  • Continuous rotation of cylindrical bottles at predetermined optimum speeds provides better distribution of media and uniform gassing
  • System allows precise speed control of the bottles and is designed to compensate for sudden or prolonged line voltage changes
  • Roller shafts are mounted in self-lubricating nylon bearings, which eliminates many maintenance problems
  • Able to accommodate bottles 38 to 60 mm in diameter, up to 240 mm long, with bottle speeds of 3 to 45 rpm (38 mm bottle) and 2 to 30 rpm (60 mm bottle)
  • Supplied without vessels (available separately)
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Attention: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding +40 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité