Kit de plateaux pour système de culture à rouleaux pour petits flacons, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W348930-CH
734-1170EA 670 EUR InStock
734-1170
Kit de plateaux pour système de culture à rouleaux pour petits flacons, Wheaton®
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Attaches quickly and easily to the small bottle bench top roller culture system. Holds an additional two rollers per kit. These units will accept two additional decks. Kit consists of assembled roller deck, four support posts, drive belt, necessary hardware and assembly instructions.
Poids : 2,3 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité