VWR®, Tubes à drosophiles
Fournisseur: VWR Collection
734-1255EA 179 EUR InStock
734-1255
VWR®, Tubes à drosophiles
Fioles
Ces flacons en PS ont une conception à paroi droite à fond plat pour un stockage, un empilage et un remplissage pratiques.
La configuration de 10×10 rangées en plateau est idéale pour un remplissage rapide et sans effort.
Les flacons emballés en vrac sont orientés par rapport à leur ouverture pour une manipulation aisée et un plus petit format d'emballage.
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Ø×h Avec bouchon Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Wide 28,5×95 mm Non En vrac 500 734-1255
Trays and dividers
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plateaux et inserts de rangement pour tubes étroits 50 734-1237
Plateaux pour tubes étroits 50 734-1239
Plateaux et inserts de rangement pour tubes larges 50 734-1240
Inserts de rangement pour tubes larges 50 734-1241
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité