Plaques et modules, Nunc Immobilizer™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 482 EUR InStock
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Plaques et modules, Nunc Immobilizer™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, non stérile, sans couvercle. Disponible avec plusieurs chimies de surface : surface aminée pour couplage rapide de peptides et de protéines et surface revêtue de streptavidine pour couplage rapide des biomolécules biotinylées telles que les peptides, les anticorps, les oligonucléotides ou les haptènes. Couleurs également disponibles : transparente, pour lecture par colorimétrie et stockage d'échantillons, blanche, pour les études par luminescence et par fluorescence, ou noire, pour les études par fluorescence.
  • Modules et plaques prêts à l'emploi, ne requérant aucune étape d'activation ou de blocage
  • Surfaces robustes et stables avec longue durée de vie
  • Sensibilité et spécificité élevées
  • Fixation spécifique élevée
  • Rapport signal/bruit élevé
Volume total des puits : 400 µl (plaques 96 puits et barrettes à puits plat), 350 µl (barrettes à puits en C), 120 µl (plaques 384 puits).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité