Bouchon clipsable Falcon® pour tubes à fond rond
Fournisseur: Corning
352032
734-1303EA 120.4 EUR InStock
734-1303
Bouchon clipsable Falcon® pour tubes à fond rond
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Falcon® snap caps are designed for use with 12×75 mm test tubes
These polyethylene caps feature a patented, two-position fit, loose for aerobic culturing, tight for sealing. Sterile.
Informations de commande: Snap caps are packed 500 per pack, 2000 per case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité