Human Recombinant Epidermal Growth Factor (from E. coli)
Fournisseur: Corning
354052
734-1309EA 191.87 EUR InStock
734-1309
Human Recombinant Epidermal Growth Factor (from E. coli)
Protéines et Peptides
Le facteur de croissance épidermique (EGF) est une protéine mitogène de faible poids moléculaire qui stimule la prolifération d'une grande variété de types de cellules in vitro. L'EGF peut également être utilisé comme récepteur, pour l'expression génétique, les études de cicatrisation et la culture de cellules dans des systèmes exempts de sérum ou à sérum réduit.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité