24 clear not treated reservoir, sterile, HTS Transwell®
Fournisseur: Corning
3395
734-1558EA 327.9 EUR InStock
734-1558
24 clear not treated reservoir, sterile, HTS Transwell®
Microplaques Microplaques HTS
For use as reservoir tray with HTS Transwell permeable supports.
  • Not treated for cell attachment
  • Same footprint as standard 24 well plate but with single rectangular well
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité