Inserts de culture cellulaire, Corning® Transwell®
Fournisseur: Corning
3495
734-1594EA 433.98 EUR InStock
734-1594
Inserts de culture cellulaire, Corning® Transwell®
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Les inserts de culture cellulaire Transwell® sont des dispositifs de support perméables, pratiques et faciles à utiliser, destinés à l'étude des lignées cellulaires dépendantes du support ou non. Ils sont conçus pour produire un environnement de culture cellulaire ressemblant de près à l'état in vivo.
Toutes les membranes Transwell® sont compatibles avec des fixateurs histologiques, y compris le méthanol et le formaldéhyde. Les membranes en polyester Transwell® possèdent la meilleure résistance chimique globale. Ces membranes (mais pas les boîtiers en PS) sont compatibles avec nombre d'alcools, amines, esters, éthers, cétones, huiles et certains solvants, y compris de nombreux hydrocarbures halogénés et le DMSO, mais ne sont pas recommandées avec les acides et bases puissants.
La densité des pores des membranes en polyester Transwell® n'est pas aussi élevée que celle des membranes en polycarbonate Transwell®, mais elles présentent une meilleure clarté optique :
- Permet aux cellules polarisées de se nourrir au niveau basolatéral et donc de réaliser des activités métaboliques de façon plus naturelle
- La conception suspendue auto-centrée empêche l'absorption du milieu entre l'insert et le puits extérieur
- Permet l'accès au compartiment inférieur grâce aux fenêtres dans la paroi de l'insert
- La conception suspendue permet une co-culture intacte des cellules dans le compartiment inférieur
- Disponible en plusieurs tailles de pores et différentes membranes afin de répondre à diverses exigences expérimentales.
Inserts de membrane Transwell® en polycarbonate :
- Membrane translucide de 10 μm d'épaisseur
- Diamètres des pores de la membrane variant de 0,4 μm à 8 μm
- Traitement pour une adhérence cellulaire optimale
- Fournie dans plusieurs plaques de micropuits
- La membrane doit être colorée pour voir les cellules
Inserts de membrane en polyester Transwell®-Clear :
- Membrane transparente de 10 μm d'épaisseur
- Traitement pour une adhérence cellulaire optimale
- Excellente visibilité sous microscopie de contraste de phase
- Fournie dans plusieurs plaques de micropuits
Inserts pour membraneTranswell®-COL, revêtus de collagène :
- Membrane en PTFE transparente traitée par collagène
- Favorise la fixation et la propagation des cellules
- Mélange équimolaire de collagène de types I et III
- Conditionnement individuel
- Plusieurs plaques de micropuits incluses dans chaque boîte
Conditionnement: Les inserts sont pré-conditionnés dans la plaque à plusieurs puits appropriée comme suit : les inserts de 24 mm de diamètre sont conditionnés par 6 dans une plaque de 6 puits, quatre plaques de 6 puits par boîte ; les inserts de 12 mm de diamètre sont conditionnés par 12 dans une plaque de 12 puits, quatre plaques par boîte ; les inserts de 6,5 mm de diamètre sont conditionnés par 12 dans une plaque de 24 puits, quatre plaques par boîte. Tous les inserts revêtus de collagène Transwell®-COL sont individuellement conditionnés et chaque boîte inclut la plaque correspondante.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité