Cell culture roller bottles, Corning®
Fournisseur: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 376 EUR InStock
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Flacons Flacons Roller
PS vierge, stérile.
  • Construction uniforme d'un seul tenant
  • Tous les flacons sont marqués d'un numéro de lot pour améliorer la traçabilité du produit
  • Stérilisation aux rayons gamma
  • Certifié apyrogène
  • La conception nervurée offre une aire de surface deux fois plus étendue pour les mêmes dimensions extérieures
Les flacons Roller sont disponibles avec une surface lisse ou nervurée pour une aire de culture plus étendue. Tous les flacons sont traités pour une fixation optimale des cellules. La surface CellBIND® Corning® optimise la fixation cellulaire en conditions difficiles, par exemple dans un milieu avec peu ou pas de sérum, pour un rendement cellulaire plus élevé. Sauf indication contraire, tous les flacons sont gradués.
Remarque : Corning recommande d'utiliser 0,2 à 0,3 ml de milieu par cm² de surface de culture et de régler la vitesse à 0,5 à 1,0 min⁻¹.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité