Couvercle pour plaque 96 puits pour PCR, Corning® Thermowell®
Fournisseur: Corning
6520
734-1754EA 132.71 EUR InStock
734-1754
Couvercle pour plaque 96 puits pour PCR, Corning® Thermowell®
Couvercles Couvercles pour plaques
Polycarbonate lids are thermally stable up to 135 °C and can be used on Corning® Thermowell™ 96 well polycarbonate plates (fits Cat. No. 6511) with oil overlays.
Lids are intended to be covers only and do not prevent evaporation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité