Modified Impeller Assembly for Magnetically-Driven 3L Corning® Proculture® Spinner Flask
Fournisseur: Corning
402648
734-1806EA 457.75 EUR InStock
734-1806
Modified Impeller Assembly for Magnetically-Driven 3L Corning® Proculture® Spinner Flask
Ballons Flacons réacteurs
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 3L Proculture® Spinner Flasks
  • Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor
  • Non sterile
  • Reusable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité