Pipette aspirante, Corning®
Fournisseur: Corning
4930
734-1997EA 470.32 EUR InStock
734-1997
Pipette aspirante, Corning®
Pipettes Pipettes d'aspiration
Ce dispositif d'aspiration est utilisé pour l'élimination de liquides à partir de divers récipients de laboratoire. Il est conçu pour être utilisé avec un système de vide interne. L'aspirateur permet un contrôle précis de l'aspiration du bout des doigts et constitue une alternative judicieuse à l'utilisation de pipettes Pasteur en verre pour l'élimination des surnageants.
  • Conçue pour un ajustement confortable dans les deux mains
  • Peut être utilisée avec différents appareils de collecte
Conçue pour une utilisation avec une pompe à vide ou un système à vide interne, ainsi qu'un récipient de collecte adapté
Information de livraison: fourni avec une pièce à main, un œillet pour la fixation de l'accessoire et un adaptateur monocanal pour les pointes de pipettes jetables (de 1 à 200 µl). Un adaptateur 8 canaux est disponible séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité