Accessories for aspirating pipettes, Costar®
Fournisseur: Corning
4931
734-1998EA 263.57 EUR InStock
734-1998
Accessories for aspirating pipettes, Costar®
Pipettes Pipettes d'aspiration
This is an 8-channel adapter that fits on the Costar® aspirator so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité