Plaques à fond optique, 96 puits, Nunclon™Δ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 598 EUR InStock
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Plaques à fond optique, 96 puits, Nunclon™Δ
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Plaque en PS avec base en polymère ou en verre, stérile, avec couvercle. Ces plaques, avec structure supérieure blanche ou noire et base transparente, sont conçues pour fournir une clarté optimale pour la visualisation du contenu des puits.
  • Géométrie des puits à fond plat pour l'accès du lecteur de plaques
  • Encombrement compatible avec les équipements standard et les systèmes automatisés
  • Le traitement de surface garantit une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • La base en verre n° 1,5 permet une dispersion minimale de la lumière et une
More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plaque à fond optique 96 puits avec base en polymère blanc/incolore 30 732-2605
Low Manufacturing Impact
Plaque à fond optique 96 puits avec base en polymère noir/incolore 30 732-2604
Low Manufacturing Impact
Plaque à fond optique 96 puits avec base en verre noir/incolore 30 734-2088
Low Manufacturing Impact
Plaque à fond optique 96 puits avec base en verre blanc/incolore 30 734-2089
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité