Lamelles couvre-objets, rondes, Nunc Thermanox
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 503 EUR InStock
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Lamelles couvre-objets, rondes, Nunc Thermanox
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets restent à plat dans le cadre d'une utilisation normale.
  • Résistantes aux solvants courants
  • Autofluorescentes entre 380 et 545 nm
  • Traitement de surface d'un côté pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité