Caps for cell culture flasks, Nunc™ Cell Factory™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
147074
734-2152EA 81.9 EUR InStock
734-2152
Caps for cell culture flasks, Nunc™ Cell Factory™
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
These caps reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the cell factory system.
Further the development of applications requires a more closed cell culture system using Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ accessories.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité