Tubes à centrifuger, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
376813
734-2186EA 347 EUR InStock
734-2186
Tubes à centrifuger, Nunc™
Tubes Tubes à centrifuger
PP, conical bottom, graduated, sterile, autoclavable without cap.
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 7000×g avec adaptateur pour 200 ml
  • Graduations moulées
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité