Endothelial culture medium, Corning®
Fournisseur: Corning
355054
734-2385EA 442.99 EUR InStock
734-2385
Endothelial culture medium, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Endothelial culture medium is optimised to promote rapid growth (3- to 5-fold increase in cell number over five days) of endothelial cells from a variety of sources.
Information de livraison: Kit comprises endothelial cell culture medium (500 ml), epidermal growth factor (5 µg), endothelial cell growth supplement (100 mg), and trypsin inhibitor (50 mg).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité