Stainless steel manipulator, Corning® HYPERStack®
Fournisseur: Corning
11000
734-2491EA 24430 EUR InStock
734-2491
Stainless steel manipulator, Corning® HYPERStack®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
The Corning® HYPERStack™ Stainless Steel Manipulator accommodates both HYPERStack™-36 and CellSTACK-10 vessels.
It handles two units of the same type simultaneously or one unit at a time. It is ergonomically designed and has large, easy to read dials that are clearly marked to identify positions for ease of use in protocol development.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité