VWR®, Boules de coton
Fournisseur: VWR Collection
734-2671EA 272 EUR InStock
734-2671
VWR®, Boules de coton
Laine de verre et ouate
Le traitement minutieux de la machine offre une uniformité constante de forme et de taille pour une efficacité maximale dans le bouchage des flacons. Ces balles de haute qualité sont très efficaces pour contrôler l'infestation par les acariens.
  • S'adapte aux tubes étroits
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité