384-well microplates, ShallowWell, standard height
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
264704
734-2876EA 756 EUR InStock
734-2876
384-well microplates, ShallowWell, standard height
Microplaques Microplaques HTS
These standard height plates are suitable for automation, without the need to make adjustments to robotics, plate readers or liquid handlers.
  • Untreated hydrophobic polystyrene suited for growth of suspension cultures
  • ANSI/SBS standard footprint
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité