Cell analysis slides, Arthur™
Fournisseur: NANOENTEK
AC0050
734-2896EA 220 EUR InStock
734-2896
Cell analysis slides, Arthur™
Lames Chambres de culture
Arthur™ Cell analysis slides are designed for use with the Arthur™.
  • Assay for cells including GFP&RFP expression, apoptosis, cell viability, cell cycle, and cell counting
  • Eliminates washing steps and cross contamination between samples (fully disposable)
Size: 110×24×1,9 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité