VWR® 3-D scaffold, Boîtes de culture cellulaire
Fournisseur: VWR Collection
734-2967EA 523 EUR InStock
734-2967 734-2968 734-2969
VWR® 3-D scaffold, Boîtes de culture cellulaire
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
Les boîtes de culture cellulaire scaffold 3D VWR® en polystyrène (GPP) avec scaffold en polystyrène et polymère peuvent simuler la structure tridimensionnelle des cellules animales et humaines, pour un effet optimal; elles permettent ainsi de fournir un environnement idéal pour les interactions cellulaires, maximiser l'aire de culture et améliorer le rendement.
  • Scaffold très cohérent (Ø moyen des fibres de 500 μm et espacement des pores de 260 μm) avec canaux 3D offrant une connectivité élevée, ce qui facilite la transmission des
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité