Microcavity flask, Corning® Elplasia®
Fournisseur: Corning
4537
734-3412EA 484.5 EUR InStock
734-3412
Microcavity flask, Corning® Elplasia®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Culture thousands of spheroids in a T-75 footprint.
  • S10ULA surface coating
  • Optically clear flask bottom for easy spheroid visualisation
  • Gas permeable polystyrene film microcavity substrate to support long-term 3D cell culture
  • Working volume of 25 to 50 ml
  • Simple 'plug and play' protocol for scaffold-free; self-assembly spheroid formation of large quantities
  • Approximately 12000 spheroids of uniform size and shape per flask
  • Ease of spheroid formation, culture, treatment, assessment and harvest
  • Spheroids can be cultured for extended time periods and passage
More Product Information
Collapse All
Désignation Volume réactionnel Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Microcavity flask Corning® Elplasia®, 12000 cavities (500 µm wide, 600 µm deep) 25 - 50 ml 5 734-3412
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité