Système de culture, Corning E-Cube™
Fournisseur: Corning
3286
734-4053EA 5587.25 EUR InStock
734-4053
Système de culture, Corning E-Cube™
Bioréacteurs
Le système E-Cube™ est un simple bioréacteur avec une zone de croissance cellulaire de 8500 cm² pour la culture de cellules dépendantes du support dans un espace de seulement 25,4×35,6 cm. Le système E-Cube™ offre une méthode simple pour déterminer si les cellules se développeront dans le module CellCube® avant d'investir le système CellCube® automatisé plus grand. La pompe péristaltique, l'incubateur CO₂ et les cellules ne sont pas fournis.
Comprend un oxygénateur, un réservoir moyen, plusieurs ports d'accès et tous les tubes et raccords requis.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité