Flacons pour culture cellulaire, Corning®
Fournisseur: Corning
430372 430639 430720 430824 430825 431079 431080 431081 431082 431085 431306 430168 430823 3292 3290 3289 3291 3293 431328 3814 431463 431465 431466 430641U 430720U 430725U 431464U
734-1706EA 688.12 EUR InStock
734-1706 734-1712 734-1715 734-1718 734-1719 734-1722 734-1723 734-1724 734-1725 734-1726 734-1733 734-1700 734-1717 734-0093 734-0091 734-0090 734-0092 734-0094 734-1214 734-4139 734-2272 734-2274 734-2275 734-2705 734-2706 734-2707 734-2708
Flacons pour culture cellulaire, Corning®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Fabriqué à partir de polystyrène vierge optiquement transparent.
  • Numéros de lot imprimés pour une traçabilité plus aisée
  • Intégrité 100% testée
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
  • Les modèles inclinés sont dotés d'une jupe afin d'éviter tout renversement
Non traités : les flacons sont conçus pour une utilisation dans les applications où une adhérence des cellules n'est pas souhaitée.
Traité CT : pour une adhérence et une croissance cellulaires optimales.
Surface de très faible adhérence : présente une couche d'hydrogel chimiquement lié qui inhibe de manière efficace l'adhérence cellulaire et réduit l'absorption des protéines, l'activation enzymatique et l'activation cellulaire. La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable.
Traitement de surface CellBIND® : améliore l'adhérence cellulaire en intégrant davantage d'oxygène dans la surface de culture cellulaire, ce qui la rend plus hydrophile et plus stable. Les surfaces CellBIND® sont non biologiques et ne nécessitent aucune manipulation ni aucun stockage particuliers.
Le bouchon d'origine optimisé en polyéthylène peut être utilisé dans les systèmes ouverts et fermés. Les bouchons en polyéthylène de style phénolique sont conçus pour les applications d'échange gazeux ouvertes. Le numéro de lot est imprimé sur tous les flacons à des fins de traçabilité.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité