Bouchons adaptateurs pour sondes, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2145-0384
734-5053EA 134 EUR InStock
734-5053
Bouchons adaptateurs pour sondes, Nalgene®
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, blanc avec joint en silicone.
  • Le joint d'étanchéité sépare l'environnement de l'intérieur du récipient et empêche la contamination lors de l'utilisation d'une sonde.
  • Résistance thermique de -135 à +135 °C
  • Pour les fermenteurs Nalgene® 1 et 12 L
Pour utiliser et raccorder des sondes d'un diamètre de 7 à 14 mm sur des bonbonnes pour culture cellulaire Nalgene® de 1 litre ou de 12 litres.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité