Bonbonnes -fermenteurs avec ouvertures, avec ou sans agitateur BioTech, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2600-0012
734-5055EA 329 EUR InStock
734-5055
Bonbonnes -fermenteurs avec ouvertures, avec ou sans agitateur BioTech, Nalgene®
Ballons Flacons de culture
PC culture vessel with white PP closures.
  • Résistance thermique de −135 à +135 °C, autoclavable
  • Incassable, grande résistance mécanique
  • Volume total: 15 L
  • Diamètre du bouchon (haut): 100 mm
  • Diamètre du bouchon (latéral): 38 - 430
  • Hauteur totale: 429 mm
  • Diamètre extérieur: 289 mm
Elle est légère et incassable, avec 4 ouvertures latérales en haut. Graduation de 3 à 12 L, par incréments de 0,5 L. En matière plastique, elle permet le contact alimentaire et est conforme à la classe VI de l'USP. Non cytotoxique.
Bonbonne-fermenteur avec agitateur BioTech.
Le système de bonbonne-fermenteur pour culture cellulaire avec agitateur BioTech est constitué d'une bonbonne-fermenteur de 12 L avec ouvertures (telle que décrite ci-dessus), d'un agitateur à tige BioTech 1/8 HP et d'un ensemble inférieur composé d'une tige de 340 mm avec un agitateur à flux axial en PP rempli de verre de 100 mm de long et d'un baffle en PP de 63,5 mm de large. L'agitateur BioTech assure une vitesse variable, un contrôle programmable de la vitesse/durée et une rotation horaire et antihoraire. Il est spécialement conçu pour une efficacité maximale avec les composants du système. La bonbonne-fermenteur et l'ensemble inférieur sont autoclavables.
Diamètre du bouchon (latéral): 38 - 430
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité