Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitron ≥97.0% pour détermination spectrophotométrique de perchlorate, pour la détermination du nitrate, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

73490-50G
73490-50GEA 569 EUR InStock
73490-50G
Nitron ≥97.0% pour détermination spectrophotométrique de perchlorate, pour la détermination du nitrate, Supelco®
Nitron


Formule: C₂₀H₁₆N₄
Numéro MDL: MFCD00005174
Numéro CAS: 2218-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ec47e1a177945fd0baba81a6d492c3ab1d9c646&vid=f4a8e5164041694848a10f197c3bd1fc1e5a95d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité