Plaques et modules, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 331 EUR InStock
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Plaques et modules, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, avec surface traitée MaxiSorp™ ou PolySorp™. Pour les immunodosages basés sur la fluorescence/luminescence et les analyses de liaisons. Disponibles avec surfaces MaxiSorp™ certifiées, présentant une forte affinité avec les molécules aux propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées, ou surfaces PolySorp™, moins polaires que les surfaces MaxiSorp™ et dont l'affinité avec les molécules possède une nature plus hydrophobe.
  • Choix de modules avec cadre ou plaques 96 puits à fond plat (F) ou en forme de C
  • Modules/plaques blancs offrant une réflexion maximale avec une autofluorescence et une autoluminescence minimales
  • Modules/plaques noirs offrant un bruit de fond minimum dans les études par fluorescence, une lumière parasite minimale, et minimisant les interférences
  • Modules/plaques transparents adaptés à une fluorescence résolue dans le temps
* Avec certificat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité