L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, Nunc-Immuno™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 172 EUR InStock
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, Nunc-Immuno™
Microplaques Microplaques HTS
En PS, transparent, sans couvercle. Plaques spécifiquement conçues pour les études immunologiques quantitatives et qualitatives en phase solide (par exemple ELISA) et les analyses des liaisons récepteur-ligand. Disponibles avec des surfaces MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ et MultiSorp™. Homogénéité de liaison certifiée pour toutes les plaques MaxiSorp™.
  • Plaques conçues avec rebord haut ou encoches pour automates, et avec puits à fond plat (F), rond (U) ou à fond avec bords courbés (C)
  • Plaques avec marquage d'identification alphanumérique, adaptées à tous
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité