Plaques pour microtitration à 96 puits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2605 2205 9205
735-0184EA 104 EUR InStock
735-0184 735-0180 735-0194
Plaques pour microtitration à 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
Puits carré en styrène rigide ou en vinyle souple. Idéal pour les applications à micro-volumes, telles que le stockage, le transfert d'échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l'hémogglutination, le groupage sanguin et la fixation de compléments. Disponible avec un choix de puits à fond plat, en U ou en V.
  • Fond en U améliore les étapes de lavage des dosages ELISA, et accroît la sensibilité des applications fluorescentes
  • Fond en v ideal pour les dosages avec des perles magnétiques et les tests d'hémagglutination, pour la centrifugation et la concentration et facilite la récupération du contenu et facilite l'observation des réactions d'agglutination
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité