Microplaques UV, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8404
735-0253EA 701 EUR InStock
735-0253
Microplaques UV, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
Perform DNA and protein quantitation in 260 nm and 280 nm range with Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV microplates. The 96-Well format allows for a higher throughput of sample screening compared to cuvettes.
  • Non sterile
  • Flat bottom (F-well)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité