Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5400050
735-0274EA 19540 EUR InStock
735-0274
Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ mL
Systèmes de purification des acides nucléiques
Les processeurs de particules magnétiques KingFisher™ sont conçus pour automatiser le traitement fastidieux des échantillons d'acides nucléiques, de protéines ou de cellules de pratiquement n'importe quelle source (sang, cultures cellulaires, lysats tissulaires, sol, selles, par exemple). La gamme KingFisher™ se compose de quatre instruments présentant des rendements et des capacités de volume différents pour répondre aux divers besoins de traitement d'échantillons. Chaque système est constitué d'un instrument, de consommables spécifiques et d'un logiciel. Les systèmes KingFisher™ offrent une purification de haute qualité, rapide et reproductible de l'ADN, de l'ARN, des protéines et des cellules pour divers types d'applications en aval, y compris la génomique et la protéomique, le dépistage des drogues, la médecine légale, la détection des biomarqueurs, le contrôle qualité et les tests vétérinaires.
  • Purification à grande vitesse et entièrement automatisée
  • Purification de n'importe quel échantillon à partir de n'importe quelle source
  • Protocoles prêts à l'emploi et personnalisés
  • Fonctionnement aisé via l'instrument ou le PC externe
KingFisher™ mL est conçu pour un fonctionnement simple jusqu'à 15 échantillons et des volumes de traitement allant de 50 μl à 1000 μl dans des barrettes de tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité