Spectrophotomètre pour microvolumes, SpectraMax® QuickDrop™
Fournisseur: Molecular Devices
QUICKDROP
735-0350EA 0 EUR InStock
735-0350
Spectrophotomètre pour microvolumes, SpectraMax® QuickDrop™
Spectrophotomètres et Photomètres Biophotomètres
Un spectrophotomètre à spectre complet pour micro-volumes, à une touche, abordable, idéal pour la quantification de très petites quantités d’ADN, d’ARN, de protéines, d'acides aminés et de peptides. Une première étape cruciale dans de nombreux flux de travail en biologie moléculaire, biochimie et génétique. De plus, cette unité convient aussi pour de nombreuses autres applications générales basées sur l'absorbance, y compris le contrôle qualité et les tests.
  • L’interface d'écran tactile intuitive avec méthodes d'analyse préconfigurées simplifie l’acquisition et l'analyse des données tout en permettant la création d’expériences personnalisées
  • Trajet fixe ne nécessitant aucun étalonnage
  • Nettoyage en un passage
  • Quantifier des échantillons de micro et de grand volume dans une plateforme à l’aide d’un porte-échantillons de 0,5 µl ou d’un porte-cuvettes
  • Préserver les échantillons et réactifs précieux et coûteux
  • Exporter facilement les données vers une clé USB à des fins d'analyse supplémentaire
  • Faible encombrement et il n’est pas nécessaire d'avoir un ordinateur dédié
Un temps de lecture court (<4 secondes), associé à une sensibilité élevée et à une large gamme spectrale, permet d'obtenir des résultats à la fois rapides et fiables sur une large panoplie d'applications et d'échantillons.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité