L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
Fournisseur: Molecular Devices
I3X
735-0376EA 0 EUR InStock
735-0376
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
Lecteurs de microplaques
Le lecteur de microplaques multimode SpectraMax® i3x est un lecteur de microplaques configurable et polyvalent qui évolue avec vos besoins futurs et vous permet d'étudier chaque aspect d'une voie cellulaire. Le lecteur de microplaques SpectraMax i3x mesure l'absorbance, la luminescence et la fluorescence en standard, et offre la flexibilité nécessaire pour ajouter de nouvelles capacités de détection sans avoir recours à des ingénieurs de service ou à des temps d'arrêt coûteux - il évolue avec vous au fur et à mesure que votre recherche progresse.
  • Les modules de détection configurables
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Plateforme de détection multimode SpectraMax® i3x 1 735-0376
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité