Microplaques 384 puits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
95040000
735-0577EA 322 EUR InStock
735-0577
Microplaques 384 puits
Microplaques Microplaques HTS
Conçues pour un screening haut débit, ces microplaques 384 puits permettent la réalisation d'études à volume réduit et de nombreuses autres applications, notamment la manipulation de bibliothèques d'ADN en grand volume et l'immunodétection en phase solide. Disponibles en version transparente pour des analyses colorimétriques, en version blanche pour de analyses luminométriques/fluorimétriques et en version noire pour des analyses fluorimétriques. Il existe deux modèles différents, tous deux équipés de puits à fond plat et d'une fixation de microplaque standard. Le premier modèle possède des puits à fond carré arrondi pour une augmentation du volume. Il possède la hauteur de microplaque standard et un volume total de puits de 120 µl. Le deuxième modèle possède des puits à fond arrondi et un profil abaissé, avec un volume total de puits de 70 µl.
  • Flat bottom wells for optimum optical characteristics
  • Standard footprint compatible with automated handling equipment
  • Choice of rounded square or round well shape
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité