Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure ≥99.5% pour HPLC, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

73575-250G
73575-250GEA 213 EUR InStock
73575-250G
Sodium chlorure ≥99.5% pour HPLC, Fluka™
Sodium chlorure


Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1.465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %, 20°C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité