Pointes pour robots FLIPR Liberty 384 (Type B), Axygen®
Fournisseur: Corning
LT-384-R LT-384-R-S
736-0319EA 859 EUR InStock
736-0319 736-0320
Pointes pour robots FLIPR Liberty 384 (Type B), Axygen®
Pointes de pipettes
En PP transparent
  • Pointes stériles: stérilisation aux rayons gamma
  • Pointes à filtre: filtre en PE empêchant toute contamination de la pipette
  • Exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité