VWR®, Pointes pour robots Beckman® Biomek FX/NX
Fournisseur: VWR Collection
736-0611EA 95.3 EUR InStock
736-0611
VWR®, Pointes pour robots Beckman® Biomek FX/NX
Pointes de pipettes
En PP transparent, autoclavables.
  • Exemptes de DNase, de Rnase et d'endotoxines
  • Conception durable grâce à l'utilisation de résines pures
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité